Tlačiť
Stoppers, standard, LaboPlast®
Dodávateľ: Bürkle
LaboPlast®
BURK9763-1621EA 3.11 EUR
BURK9763-1621 BURK9763-4249 BURK9763-2834 BURK9763-0610 BURK9763-1115 BURK9763-3441
Stoppers, standard, LaboPlast®
Zátky Zátky PE/LDPE/HDPE
Laboratory standard bung made of PVC.
  • Good chemical resistance against acids and alkalis
  • Soft, red