Tlačiť
Hľadali ste: Nálevky cytologické
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (720-1999)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
Merná jednotka: 1 * 600 items
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: These one-way cytology funnels / cytofunnels are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Predaj
Katalógové číslo: (720-1867)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
Merná jednotka: 1 * 480 items
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimises laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide.
Katalógové číslo: (720-1868)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Katalógové číslo: (720-1972)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide, while su...
Merná jednotka: 1 * 48 items
Dodávateľ: THARMAC GMBH
Opis: Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom