Tlačiť
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
27341.294EA 190.87 EUR
27341.294
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Quinoline
Vzorec: C₉H₇N
Mw: 129,16 g/mol
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006736
Číslo CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
OSN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08253
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/80/770680.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %
IR Spectrum Passes test