Tlačiť
Termostat ponorný, MX
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
462-0205EA 966.9 EUR
462-0205
Termostat ponorný, MX
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Ovládácí jednotky termostatu
Ponorný termostat MX je zařízení s jednoduchým ovládáním, které se provádí pomocí tří tlačítek a pomocí hlášení na LCD displeji. Pomocí pohodlné posuvné regulace je možné nastavit rychlost průtoku. Zařízení lze bezpečně upevnit jak na rovnou, tak na zakřivenou stěnu nádoby.
  • velký LCD displej EasyViewTM s ikonami alarmu nebo poruchy a menu v angličtině
  • uživatelem nastavitelné spodní a horní limity teploty a alarm ohlašující nízkou hladinu kapaliny
  • tlakové čerpadlo s konstantním průtokem
  • vestavěná ochrana čerpadla a topného vinutí
  • jednobodová kalibrace
Maximální výkon čerpadla:
11,6 l/min, 120 mbar
Certifikácie: Zařízení je v souladu s normou DIN 1287-1, Třída bezpečnosti I
Pozor: *RT = okolní teplota