Tlačiť
Lázně vodní pro viskozimetr
462-0209EA 3168.46 EUR
VWRI462-0209 VWRU89202-902 VWRI462-0210
Lázně vodní pro viskozimetr
Vodní lázeň pro viskozimetry je vhodná pro použití společně s oblíbenými kapilárními viskozimetry. Lázeň je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům pro specifické testování a kontrolu kvality včetně ASTM D-445. Možnost volby mezi modelem s kruhovými nebo čtvercovými otvory v krytu lázně. Tyto průhledné vodní lázně vyrobené z polykarbonátu jsou vybaveny regulátorem teploty SD. Regulátor se ovládá pomocí čtyř tlačítek a pomocí hlášení na displeji, které je možné zobrazit ve angličtině. Kryt lázně, ve kterém je umístěný regulátor teploty, je vyroben z chemicky odolného polymeru Duratop™. Kryt je možné snadno sejmout, aby bylo zajištěno jednoduché čištění vodní lázně.
  • velký LCD displej EasyView™ zobrazuje chybová hlášení nebo alarmy, navigační menu a nabídky ve čtyřech jazycích (francouzštině, němčině, španělštině a angličtině)
  • otočný regulátor teploty 180™, systém LidDock™ umožňující stohování lázní na sebe a chemicky odolný kryt zařízení DuraTop™
  • možnost uživatelského nastavení horního a dolního limitu teploty a alarmu nízkého stavu hladiny kapaliny
  • tlakové čerpadlo se dvěma převody a chladicí cívkou na vodu z vodovodního řadu
  • jednobodová kalibrace
Maximální výkon čerpadla:
10,2 l/min, 200 mbar
Certifikácie: Zařízení vyhovuje normě DIN 12876-1, Třída bezpečnosti I.
Informace o dodávce: společně s krytkami na otvory pro viskozimetry.