Tlačiť
Cyklohexan 99.8% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO279590010EA 153.79 EUR
ACRO279590010 ACRO279590025
Cyklohexan 99.8% for HPLC
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84,16 g/mol
Teplota varu: 81 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 6,5 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.8 %
UV at 200 nm A: ≤0.3
UV at 210 nm A: ≤0.2
UV at 220 nm A: ≤0.1
UV at 230 nm A: ≤0.02
UV at 240 nm A: ≤0.005
UV at 250 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.0002 meq/g