1-Benzhydrylpiperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO122935000EA
266.96
EUR
ACRO122935000
ACRO122931000
1-Benzhydrylpiperazine 97%
1-Benzhydrylpiperazine
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂ Mw: 252,36 g/mol Teplota tavenia: 88…93 °C Teplota vzplanutia: 115 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00038379 Číslo CAS: 841-77-0 EINECS: 212-667-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 93 °C |
Water | ≤3 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |