Tlačiť
Tantalum(V) methanolate
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
18839.14EA 798.87 EUR
18839.14 18839.06 18839.03
Tantalum(V) methanolate
Tantalum(V) methanolate
Vzorec: C₅H₁₅O₅Ta
Mw: 336,12 g/mol
Teplota varu: 189 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058817
Číslo CAS: 865-35-0
OSN: 3181
ADR: 4.1,III