Chcete sa opäť prihlásiť?
Cyklopropánmetylamín ≥97%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Teplota varu: 84°C - 85°C (760mmHg)
Hustota: 0,82
Teplota vzplanutia: -30°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037147
Číslo CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 50 g ACRO258720500
Glass bottle for solids 5 g ACRO258720050
Glass bottle for solids 10 g ACRO258720100
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.82
Flash point -30°C
Boiling point 84°C - 85°C (760mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo