Chcete sa opäť prihlásiť?
1-Methylcyclopentanol
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Teplota varu: 135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 32 - 33 °C
Hustota: 0,905 g/cm³ (23.5 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001364
Číslo CAS: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Log in to see your contract pricing and availability.
  Zapamätať si ma na tomto zariadení
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 100 g ACRO126601000
Glass bottle 25 g ACRO126600250
Glass bottle for solids 5 g ACRO126600050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.919
Flash point 67°C
Boiling point 168°C (752mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo