Chcete sa opäť prihlásiť?
1-Methylcyclopentanol ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Purity: 98%
CAS No.: 1462-03-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 40°(105°F)
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001364
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Teplota varu: 135-136 °C
Teplota tavenia: 36…37 °C
Hustota: 0,904
Teplota vzplanutia: 40 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001364
Číslo CAS: 1462-03-9
EINECS: 215-963-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
5 g B24744.06
25 g B24744.14
100 g B24744.22
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 36-37°
Formula weight 100.16
CAS No. 1462-03-9
Purity 98%
Flash point 40°(105°F)
Molecular formula C6H12O
MDL No. MFCD00001364
UN No. 1325
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo