Tlačiť

1-Methylcyclohexanol ≥97%

L00967.06EA 22.68 EUR
L00967.06
1-Methylcyclohexanol ≥97%
1-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Mw: 114,19 g/mol
Teplota varu: 168 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 26 °C
Hustota: 0,9282 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C (131 °F)
Číslo CAS: 590-67-0
EINECS: 209-688-9
OSN: 2617
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR