Tlačiť
1,4-Dioxan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 20 ppm
23539.291EA 74.69 EUR
23539.291
1,4-Dioxan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88,11 g/mol
Teplota varu: 101,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11,8 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.001 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Peroxides (as H2O2) Max. 0.0100 %
Water Max. 0.0100 %
Acetyls and carbonyl derivatives Max. 40 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm