Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06371.0100EA 351.43 EUR
1.06371.0100
Tetrahydroboritan sodný analytical reagent, Supelco®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37,83 g/mol
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material