Tlačiť
Termostaty oběhové, chlazené
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
462-0237EA 5630.28 EUR
462-0237 462-0224 VWRU89202-974 462-0228 462-0230 462-0227 462-0239 VWRU89202-980 462-0234 462-0236 VWRU89202-972 462-0233 VWRU89202-988 VWRU89202-976 462-0229 462-0238 462-0235 462-0231 462-0232 462-0226
Termostaty oběhové, chlazené
Termostaty oběhové Otevřené cirkulační systémy Termostaty cirkulační pro ohřev/chlazení
Oběhové chlazené termostaty s lázní z nerezové oceli jsou dodávány buď v provedení s programovatelným regulátorem teploty (model Advanced Programmable), nebo s digitálním regulátorem teploty (model Advanced Digital). V obou případech lze termostat snadno ovládat pomocí velkého intuitivního displeje. Komunikace se zařízením je možná přes různá rozhraní zahrnující USB-A & B, RS232/485, Ethernet a externí teplotní čidlo. Výpusť nádrže je přístupná po odstranění předního panelu. U všech modelů lze nastavit hodnotu teploty, při jejímž překročení se zařízení automaticky vypne, a pojistku proti přehřátí. Povrch zařízení z materiálu je při provozu jednotky za vysokých teplot na dotek chladný.
  • rozsah pracovních teplot od -40 až +200 °C se stabilitou ±0,1 °C (model 45 l, max. 135°C)
  • nastavitelná rychlost průtoku tlakového/sacího čerpadla s možností provozu v systémech s vnější cirkulací a regulací teploty
  • otočný 180º regulátor teploty, kryt se systémem usazení, kryt vyrobený z chemicky odolného materiálu a environmentální řídicí systém snižují hluk, zvyšují efektivitu chlazení a snižují spotřebu energie
  • technologie chlazeni reguluje množství výkonu chlazení, tím jednotka šetří energii a zároveň zajišťuje rychlé chlazení a přesnou regulaci při zvýšených teplotách
  • programovatelný model série Advanced umožňuje nastavení událostí (čas a datum), funkce hodin a zobrazení teplotních závislostí (trendů) po až 10 dní
  • možnost volby nastavení základní obrazovky a zobrazení nápovědy na displeji
  • automatická a/nebo uživatelem nastavitelná optimalizace výkonu
Digitální model je vybaven intuitivním displejem s úhlopříčkou 9,5 cm a dotykovým ovládáním, jednobodovou kalibrací, menu a navigací ve čtyřech jazycích: francouzština, němčina, španělština a angličtina.
Programovatelný model je vybaven intuitivním dotykovým displejem s úhlopříčkou 10,9 cm, možností pětibodové kalibrace, menu a navigací v šesti jazycích: francouzština, němčina, španělština, angličtina, čínština a arabština. Zařízení je navíc vybaveno funkcí programování (deset programů se 100 kroky).
Certifikácie: Zařízení vyhovuje normě DIN 12876-1 Třída bezpečnosti III
Maximální průtok čerpadla:
16,7 l/min, 250 mbar; sání 12,2 l/min
Informace o dodávce: společně s víkem, potrubím pro obtok, koncovkou pro vstup do čerpadla a nástavcem pro výstup pro 47, 63 a 95 mm hadice, dodávána je rovněž redukce z ¼“ na M16. Pro objednání externích čidel a ostatních doplňků navštivte webové stránky www.vwr.com
Pozor: Výkon chlazení je udávaný při teplotě 20 °C.