Hydrogenuhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
27776.365EA
122.63
EUR
27776.365
27776.296
27776.460
Hydrogenuhličitan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec:
NaHCO₃ Mw: 84,01 g/mol Teplota tavenia: 270 °C Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003528 Číslo CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 12,08726 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 150 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |