Tlačiť
Chlorid cesný ≥99.9%, Ultra Pure Grade
Varování
0415-250GEA 432.1 EUR
0415-250G 0415-50G 0415-100G
Chlorid cesný ≥99.9%, Ultra Pure Grade
Chlorid cesný
A high purity reagent used to prepare density gradients for isolation of plasmid DNA, phage or cellular RNA.
Vzorec: CsCl
Mw: 168,36 g/mol
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@260 nm (50%, Water) ≤0.05
Chromium ≤0.0001%
Copper ≤0.0001%
Iron ≤0.0001%
Lead ≤0.0001%
Lithium <0.001%
Magnesium <0.0001%
Nickel <0.0001%
Potassium <0.001%
Purity >99.9%
Rubidium <0.03%
Sodium <0.03%