Tlačiť
Chořid rubidny ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
12892.22EA 889.2 EUR
12892.22 12892.14 12892.06
Chořid rubidny ≥99% (metals basis)
Chořid rubidny
Testing for perchloric acid, source of rubidium, catalyst
Vzorec: RbCl
Mw: 120,92 g/mol
Teplota varu: 1390 °C
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 2,800
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011187
Číslo CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9