Tlačiť
Hľadali ste: Dusičnan sodný
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dusičnan sodný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dusičnan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dusičnan sodný ≥99.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Katalógové číslo: (0598-500G)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dusičnan sodný, high purity
Merná jednotka: 1 * 500 g
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: In manufacturing of HNO₃, as a catalyst to manufacture H₂SO₄, in manufacturing of glass, enamel for pottery, sodium nitrite
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Dusičnan sodný ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Fluka™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný 99+% p.a.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný 99+% ACS
Katalógové číslo: (13444-1KG)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Dusičnan sodný 99.0-100.5%, meets analytical specification of FCC, E251, Fluka™
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dusičnan sodný 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Merck
Opis: Dusičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: Dusičnan sodný
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom