Tlačiť
Dusičnan sodný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
10873.22EA 973.72 EUR
10873.22 10873.14
Dusičnan sodný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Mw: 84,99 g/mol
Teplota varu: 380 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 308 °C
Hustota: 2,26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011119
Číslo CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
OSN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720