Voda, Electran for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
445847DEA
153.33
EUR
445847D
Voda, Electran for molecular biology
Voda
Vzorec:
H₂O Mw: 18,02 g/mol Teplota varu: 100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011332 Číslo CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Výsledky špecifikačného testu
Osmolality (mOsm/kg) | Max. 3 |
DNases | Not detected |
RNases | Not detected |
Proteases | Not detected |
Fe (Iron) | Max. 0.006 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.005 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.005 ppm |