Tlačiť
Popisovač na skla s dřevěnou rukojetí
Dodávateľ: Marienfeld
MARI6120300EA 31.38 EUR
MARI6120300
Popisovač na skla s dřevěnou rukojetí
Popisovače Pero inkoustové
Pro trvalé značení mikroskopických skel a dalších skleněných produktů. Nesmazatelné záznamy v souladu se směrnicemi GLP.
  • odolné proti vlhkosti, horku, chladu i rozpouštědlům
  • dřevěná rukojeť