Tlačiť
Thiosíran sodný
Dodávateľ: Hach
HACH2293766EA 32.8 EUR
HACH2293766
Thiosíran sodný
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158,11 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844