Tlačiť
Membránové diskové filtry, GN-4 Metricel® MCE
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-9017EA 216.92 EUR
516-7727 516-9017 514-0464
Membránové diskové filtry, GN-4 Metricel® MCE
Filtry Filtry membránové
GN-4 Metricel®: Hydrofilní směs esterů celulózy
Ekonomická membrána pro monitoring vzduchu. Kompletní rozpuštění použitím standardní trávicí procedury a splňuje NIOSH požadavky pro ,,airborne" kovy a monitoring azbestů.
  • Cleans completely, possesses low artifacts, and offers minimal interference in fibre counting