Tlačiť
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
26123DCEA 0 EUR
26123DC
Chlorid hořečnatý, anhydrous ≥98%, TECHNICAL
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
Mw: 95,21 g/mol
Teplota varu: 1412 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 715 °C
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011106
Číslo CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %