Tlačiť
Paladium 5% on carbon, dry for use as a catalyst Type 87L
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A12623.09EA 231.47 EUR
A12623.09 A12623.18
Paladium 5% on carbon, dry for use as a catalyst Type 87L
Palladium
Vzorec: Pd
Mw: 106,420 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III