Tlačiť
3-Aminoisonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H28714.06EA 947.16 EUR
H28714.06 H28714.MD H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Mw: 138,13 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137840
Číslo CAS: 7579-20-6