Tlačiť
Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07735.1000EA 54.3 EUR
1.07735.1000
Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60,08 g/mol
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16