Tlačiť
1-chlornaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO180971000EA 52.84 EUR
ACRO180971000 ACRO180970010 SCARACR18097-0010 ACRO180970025
1-chlornaftalen 85% remainder 2-Chloronaphthalene, technická kvalita
1-chlornaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Cl
Mw: 162,62 g/mol
Teplota varu: 259 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –2,5 °C
Hustota: 1,194 g/cm³
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003874
Číslo CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥80 %
HPLC ≥93 %