Tlačiť
1-chlornaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL25320-1L-FEA 232.76 EUR
SIAL25320-1L-F SIAL25320-250ML-F
1-chlornaftalen, Sigma-Aldrich®
1-chlornaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Cl
Mw: 162,62 g/mol
Teplota varu: 263 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2,5 °C
Hustota: 1,1938 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003874
Číslo CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02168