Tlačiť
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO154260250EA 113.56 EUR
ACRO154260250 ACRO154260050 ACRO154261000
1-Bromo-2-methylnaphthalene 90%, technická kvalita
1-Bromo-2-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
Mw: 221,1 g/mol
Teplota varu: 296 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,418 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003871
Číslo CAS: 2586-62-1
EINECS: 219-966-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6450 to 1.6530 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure