  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
2,6-Diizopropylnaftalén
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (EHERC12637700)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   2,6-Diizopropylnaftalén
UOM:  1 * 0,1 g