Tlačiť
Tetrahydrofuran ≥99.7% unstabilised for spectrophotometry
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
32468.M1EA 427.19 EUR
32468.M1 32468.AE 32468.K2
Tetrahydrofuran ≥99.7% unstabilised for spectrophotometry
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72,11 g/mol
Teplota varu: 66 °C
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,889
Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg