Tlačiť
Pentafluoropyridine 99+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO169990050EA 43.77 EUR
ACRO169990050 ACRO169990250
Pentafluoropyridine 99+%
Pentafluoropyridine
Vzorec: C₅F₅N
Mw: 169,05 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1,54 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006225
Číslo CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
OSN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %