Tlačiť
Pyridin ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
27194.295EA 98.85 EUR
27194.295
Pyridin ≥99%, TECHNICAL
Pyridine
Vzorec: C₅H₅N
Mw: 79,1 g/mol
Teplota varu: 115 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011732
Číslo CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
OSN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08153
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %