Tlačiť
Špičky pipetovací s filtrem
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
613-0991EA 82.27 EUR
613-0991 613-0988 613-0986 613-0984 613-0987 613-0989 613-0985 613-0992
Špičky pipetovací s filtrem
Špičky pipetovací
Čistý PP, sterilní.
  • špičky sterilizované E-paprskem jsou bez DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů, PCR inhibitorů a endotoxinů
  • robustní, vysledovatelné krabičky lze snadno uchopit pomocí jejich ergonomických klipů
  • doplňovací box zahrnuje krabičku nebo jsou dostupné také prázdné krabičky na doplnění, které jsou opatřeny otočným zámkem se západkou, kterou lze otočit jednou rukou, oboustranné víko s lemem, zapuštěný okraj a klip pro zajištění krabiček
Pozor: JK: jednokanálová pipeta / VK: vícekanálová pipeta
Pro více informací ohledně kompatibility, prosím, kontaktujte zákaznický servis společnosti VWR International s.r.o.