Tlačiť
Hľadali ste: Mikrodestičky se skleněnými vložkami
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Blokové systémy s 96 pozicemi (Ritter) se skleněnými inzerty jsou používány v chemické technice HTS (screening s vysokou propustností) v takovém přípa...
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Microplate, untreated, with loose glass inserts, ~1200 µl, Počet jamek: 96, PP, Microplate, PP, 96-well with loose glass inserts, chemically inert
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Dodávateľ: MICROLITER ANALYTICAL SUPPLIES
Opis: A comprehensive range of microplates, glass inserts, sealing mats and/or caps with chromatography-based septa that offer security for even the most vo...
Katalógové číslo: (391-1972)
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Microplate, untreated, with fixed glass inserts, ~50 µl, Počet jamek: 1536, PP, Microplate, PP, 1536-well, flat bottom with fixed glass inserts, chemically inert
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom