  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Phenol : Methanol mixture
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (VWRS5417.2500)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Phenol/Methanol-mixture (68/32 w/w)
UOM:  1 * 2,5 l