Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Kyselina chlorovodíková (1 - < 10%)
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (VWRC85761.290)
Blocked
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Kyselina chlorovodíková 1,128% (w/v; 0,31 mol/l))
UOM:  1 * 1 l