Tlačiť
Chlorid hořečnatý 510 g/l vodný roztok
Dodávateľ: Hach
HACH1476253EA 113.17 EUR
HACH1476253
Chlorid hořečnatý 510 g/l vodný roztok
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
Mw: 95,21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011106
Číslo CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6