Tlačiť
Melatonin 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO125362500EA 57.87 EUR
MAYBAC12536.250 ACRO125362500 ACRO125360050 MAYBAC12536.1 ACRO125360010
Melatonin 99%
Melatonin
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₂
Mw: 232,28 g/mol
Teplota varu: 512,8 °C
Teplota tavenia: 118 °C
Teplota vzplanutia: 264 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005655
Číslo CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %