Tlačiť
Teploměr digitální, Traceable® Sentry
Dodávateľ: VWR
VWR®Traceable®
VWRU15551-284
Teploměr digitální, Traceable® Sentry
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr je vybaven trojitým displejem, který stále ukazuje maximální/minimální a aktuální teplotu. Uživatel může okamžitě pozorovat, zda nedošlo v mrazáku, vodní lázni nebo inkubátoru k překročení požadovaného teplotního rozsahu. Pro monitorování teploty při experimentu na libovolně dlouhou dobu.
  • Sensor and cable may be placed underwater, in a refrigerator or freezer
  • Small cable diameter allows the refrigerator doors to close on it with no effect
  • Unplugging the cable activates a sensor inside the unit for monitoring ambient room temperature
Vnitřní čidlo pro pokojovou teplotu a externí vodotěsná sonda, s 3 m kabelem (Ø: 1,6 mm).
Certifikácie: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s vyklápěcím stojánkem, háčkem pro pověšení na zeď, magnetem, suchým zipem pro přichycení, baterií a certifikátem Traceable®.