Tlačiť
Teploměry se solárním panelem, Traceable
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
620-2041EA 44.65 EUR
620-2041
Teploměry se solárním panelem, Traceable
Teploměry Teploměry digitální Teploměry digitální pro běžné účely
Teploměry jsou stále zapnuty a měří po mnoho let, jelikož jsou napájeny světlem z laboratoří nebo z výrobních prostor. V závislosti na čidle je zaznamenávána teplota okolí nebo teplota kapalin/plynů a polotekutých materiálů. Externí sonda je ideální pro kontrolu potravin, testy ropných surovin, kontrolu kvality, biomedicínské studie, R/D analýzy a testy odpadních vod.
  • velký LCD displej je snadno čitelný i přes celou místnost
  • čidlo a kabel je přizpůsoben pro přesná měření také pod vodou
  • displej aktualizuje hodnotu každých deset vteřin
Vnitřní /externí čidlo (Ø: 4,7 mm) s 1 m kabelem
Certifikácie: Traceable to NIST for accuracy. Multi-point calibration on an individually numbered Traceable® certificate which ensures accuracy from an ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability of measurements to the SI units through NIST or other recognised national measurement institutes (NMI) that are signatories to the CIPM Mutual Recognition Agreement.
Informace o dodávce: s vnitřním nebo vnějším čidlem, se solárním panelem, záložní baterií pro temné prostory, materiál VELCRO (suchý zip) pro přichycení k libovolnému povrchu a s certifikátem Traceable.