Tlačiť
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, mini
Dodávateľ: VWR
VWR®
620-2055EA 66.25 EUR
620-2055 VWRU62344-925
VWR® Traceable®, Teploměr digitální, mini
Teploměry Teploměry digitální
Malý, ale výkonný teploměr, který zobrazuje naměřenou teplotu v °C nebo v °F. Čidlo lze použít pro měření teploty v kapalinách, plynech a polotekutých hmotách. Vnější nerezové čidlo (D×Ø: 178×3,5 mm) s 45 cm kabelem.
  • nerezové čidlo je odolné vůči většině chemikálií
  • díky své velikosti jej můžete nosit neustále při sobě: lze vložit do sady nářadí, náprsní tašky nebo kapsy pláště
  • ovládání třemi tlačítky: tlačítko HOLD, tlačítko ZAP/VYP a tlačítko pro přepínání mezi jednotkami °C/°F
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable a baterií na 1 rok provozu.