Tlačiť
VWR®, Váhy sušící, MB
Dodávateľ: VWR
VWR®
611-2318EA 1179.65 EUR
611-2318 611-3233
VWR®, Váhy sušící, MB
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Robustní a přitom kompaktní zařízení pro stanovení obsahu vody v surovinách a finálních výrobcích v potravinářském, kosmetickém, mlékárenském, farmaceutickém, chemickém a keramickém průmyslu.
  • Volba modelů dle objemu a požadavků na přesnost
  • Halogenový - infračervený tepelný zdroj
  • Konstrukce s dvojitým krytím pro ochranu vážícího zařízení před tepelným zářením
  • Teplotní senzor PT100 zajišťuje opakovatelnost procesu
  • Tisk výsledků s informacemi o datu a času
MB 64M: funguje na principu elektromagnetické kompenzace síly s rozlišením.
MB 163L: funguje na principu citlivých deformačních snímačů síly (tenzometrů).
Řada vah MB může být připojena prostřednictvím Bluetooth® k tabletu, který je stejným způsobem připojen k tiskárně. 7palcový tablet byl vyvinut speciálně pro vlhkostní analýzy, je položkou volitelného příslušenství a nabízí:
dotykové ovládání a operační systém Android
možnost nastavení teplotních profilů (gradient, rychlý, krokový, standardní)
aktuální grafické zobrazení průběhu sušení vzorku
ukládání a export dat prostřednictvím LAN, nebo internetu (wi-fi)
možnost vytvoření až deseti uživatelských profilů
uživatelské nastavení, volba komunikačního jazyka
Objednávacie informácie: Interní teploměr může být kalibrován pomocí volitelné kalibrační sady.