Tlačiť
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený s laserovým zaměřovacím paprskem
Dodávateľ: VWR
VWR® Traceable®
620-2101EA 283.56 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený s laserovým zaměřovacím paprskem
Teploměry Teploměry digitální
Lehké zařízení změří teplotu kapalin a pevných látek v jedné vteřině. Laserový paprsek zajišťuje perfektní označení zaměřeného bodu v ropném průmyslu, elektronice, výrobních závodech nebo v terénu. Teploměr nabízí průměrné nebo diferenční hodnoty.
  • zorné pole: 8:1
  • intenzitu záření lze nastavit od 0,3 do 1
  • podsvícený, funkce podrženídisplej hodnoty 'HOLD', ukazatel slabé baterie, tlačítko pro přepnutí jednotek °C/°F
  • do paměti lze uložit až devět maximálních/minimálních hodnot
  • vysoký/nízký zvukový signál
Informace o dodávce: Dodáváno s páskem na zápěstí, cestovním pouzdrem, 9V baterií a s certifikátem Traceable®.
Certifikácie: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s páskem na zápěstí, cestovním pouzdrem, 9 V baterií a s certifikátem Traceable®.