Tlačiť
Teploměr-vlhkoměr digitální, Traceable® Jumbo
VWRI628-0031
Teploměr-vlhkoměr digitální, Traceable® Jumbo
Zařízení nepřetržitě a souběžně zobrazuje relativní vlhkost okolí a jeho teplotu. Změny jsou zobrazeny za méně než 30 vteřin, pro sledování podmínek přes noc, v průběhu víkendu nebo v průběhu jakékoliv jiné doby.
  • snadno čitelný velký displej (25 mm)
  • čidlo i kabel měří přesně i pod vodou
  • stisknutím tlačítka lze kdykoliv zobrazit nebo vymazat maximální/minimální hodnoty
Vnitřní a vnější čidlo s kabelem (3 m).
Informace o dodávce: s otočným stojánkem, přichycením na zeď, bateriemi typu AAA a certifikátem Traceable®.