Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
LED workplace spotlights, VisiLight® T-LED
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® VisiLight®
631-0995EA 442.5 EUR InStock
631-0995
LED workplace spotlights, VisiLight® T-LED
Lights LED Illumination
VisiLight T-LED lamps offer an efficient alternative to conventional halogen illumination systems. LEDs have an average lifespan of 50 000 operating hours.
  • Electronic brightness adjustment with memory function
  • Homogenous, flicker-free illumination
  • 'modul-LED' concept for quick change between modules with different optics and colours
  • Flexible arms for easy positioning
H×Ø (cone): 142×160 mm
Ø (optics): 19,7 mm
Objednávacie informácie: Supplied with two LED modules (pure white, with 3 W spot optic) and a multi-adapter power supply (EU, UK, US). Other light options (diffuse, flood) are available separately.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo