Tlačiť
Osvětlení LED na pracoviště, VisiLight® T-LED
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® VisiLight®
631-0995EA 476.79 EUR
631-0995
Osvětlení LED na pracoviště, VisiLight® T-LED
Osvětlení/Lampy LED osvětlení
Dvouramenné LED osvětlení lze považovat za účinnou alternativu běžných halogenových svítidel používaných ve výzkumu a v průmyslu.
  • Světlo disponuje plynulou regulací jasu a nebliká
  • Lehce přizpůsobivý 'modul-LED' umožňuje jednoduchým způsobem provést změnu v barvě nebo tvaru světla
  • Flexibilní ramena umožňují snadné individuální nastavení
V×Ø (základna): 142×160 mm
Ø (světlo): 19,7 mm
Objednávacie informácie: Supplied with two LED modules (pure white, with 3 W spot optic) and a multi-adapter power supply (EU, UK, US). Other light options (diffuse, flood) are available separately.