  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "kyselina-sirova-1-60-5"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (42553.K2)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Kyselina sírová 12,5 ml/l
UOM:  1 * 1 l