Tlačiť
Hľadali ste: Stojánky pro magnetickou separaci
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Corning
Opis: The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Katalógové číslo: (PIERMR02)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: This separation rack is a magnetic separation device intended for low-throughput magnetic bead manipulation procedures such as magnetic bead-based nuc...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic, clear.
Katalógové číslo: (28-9864-41)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: MagRack Maxi is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads used for sample volumes up to 50 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (28-9489-64)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: MagRack 6 is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads. Each rack consists of anodized aluminium ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (OZBIMSR1000)
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (OZBIDM30000)
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom